Tisk…
3,4',5-Trimethoxybenzophenone
Dodavatel: Cayman Chemical
10004185-10 10004185-100 10004185-50 10004185-25
CAYM10004185-10EA 1410 CZK
CAYM10004185-10 CAYM10004185-100 CAYM10004185-50 CAYM10004185-25
3,4',5-Trimethoxybenzophenone
3,4',5-Trimethoxybenzophenone
Vzorec: C₁₆H₁₆O₄
CAS číslo: 94709-12-3