4-Acetamido-2-methylbenzoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27174.14
H27174.06
H27174.14EA
5630
CZK
H27174.14
H27174.06
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid 96%
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 103204-69-9
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.21
Melting Point: ca 248° dec.
MDL No.: MFCD02258874
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₃ MW: 193.21 g/mol Bod tání: ∼ 248 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02258874 CAS číslo: 103204-69-9 |