Tisk…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
594539-1G 594539-5G
SIAL594539-1GEA 1230 CZK
SIAL594539-1G SIAL594539-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
MDL Number: MFCD01632203
CAS číslo: 99768-12-4