4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
594539-1G
594539-5G
SIAL594539-1GEA
1230
CZK
SIAL594539-1G
SIAL594539-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₉BO₄ |
MDL Number:
MFCD01632203 CAS číslo: 99768-12-4 |