4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27627.03
H27627.06
H27627.03EA
2510
CZK
H27627.03
H27627.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 99768-12-4
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD01632203
Vzorec:
C₈H₉BO₄ Bod tání: 220…225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01632203 CAS číslo: 99768-12-4 |