Tisk…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
591130-1G 591130-5G
SIAL591130-1GEA 2390 CZK
SIAL591130-1G SIAL591130-5G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
MDL Number: MFCD02093046
CAS číslo: 99769-19-4