3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27444.06
H27444.03
H27444.06EA
2970
CZK
H27444.06
H27444.03
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 99769-19-4
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 136°
MDL No.: MFCD02093046
Vzorec:
C₈H₉BO₄ Bod tání: 136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093046 CAS číslo: 99769-19-4 |