Tisk…
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
369830010 369830050 369830250
ACRO369830010EA 1420 CZK
ACRO369830010 ACRO369830050 ACRO369830250
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Bod tání: 187…191 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093046
CAS číslo: 99769-19-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %