Tisk…
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
683809-1G 683809-5G
SIAL683809-1GEA 1950 CZK
SIAL683809-1G SIAL683809-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
MDL Number: MFCD02179452
CAS číslo: 374538-03-1