2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17958.03
L17958.06
L17958.03EA
1170
CZK
L17958.03
L17958.06
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 374538-03-1
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 8313459
Vzorec:
C₈H₉BO₄ Bod tání: 68…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179452 CAS číslo: 374538-03-1 |