Tisk…
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
711535-1G 711535-5G
SIAL711535-1GEA 2390 CZK
SIAL711535-1G SIAL711535-5G
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene, Sigma-Aldrich®
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁IO₃
MW: 294,09 g/mol
MDL Number: MFCD01318153
CAS číslo: 25245-29-8