5-Acetamido-2-aminobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L11256.06
L11256.14
L11256.06EA
1290
CZK
L11256.06
L11256.14
5-Acetamido-2-aminobenzoic acid 97%
5-Acetamido-2-aminobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50670-83-2
Molecular Formula: C9H10N2O3
Formula Weight: 194.19
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 2726882
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₃ MW: 194,19 g/mol Bod tání: ∼ 230 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060120 CAS číslo: 50670-83-2 EINECS: 256-702-4 |