Tisk…

3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane

216550050 216551000 216555000
ACRO216550050EA 909 CZK
ACRO216550050 ACRO216551000 ACRO216555000
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate 98%
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅Si
Bod varu: 253 °C (1017hPa)
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008593
CAS číslo: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤70 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR