Tisk…
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 2-(benzylamino)acetate
105950100 105950500
ACRO105950100EA 1100 CZK
ACRO105950100 ACRO105950500
N-Benzylglycine ethyl ester 96%
N-Benzylglycine ethyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Bod varu: 140…142 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009174
CAS číslo: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %