Tisk…
3,6-Dioxaoctamethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
385506-100ML 385506-500ML
SIAL385506-100MLEA 2750 CZK
SIAL385506-100ML SIAL385506-500ML
3,6-Dioxaoctamethylenediamine, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00040474
CAS číslo: 929-59-9
EINECS: 213-203-6