Tisk…
3,6-Dioxaoctamethylenediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18116.0025 8.18116.0100
8.18116.0025EA 1230 CZK
8.18116.0025 8.18116.0100
3,6-Dioxaoctamethylenediamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040474
CAS číslo: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 88 °C (0.7 hPa)
Flash Point 121 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material