Tisk…
2-Aminoethyl hydrogen sulphate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Sulfuric acid Mono(2-aminoethyl) Ester, 2-Aminoethyl Hydrogen sulphate
103641000 103645000
ACRO103641000EA 2830 CZK
ACRO103641000 ACRO103645000
2-Aminoethyl hydrogen sulphate 99%
2-Aminoethyl hydrogen sulphate
Vzorec: C₂H₇NO₄S
MW: 141,1500 g/mol
Bod tání: 277…280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008179
CAS číslo: 926-39-6
EINECS: 213-135-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test