N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
A15433.14
A15433.22
A15433.36
A15433.14EA
1660
CZK
A15433.14
A15433.22
A15433.36
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98%
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Purity: 98%
CAS No.: 3030-47-5
Molecular Formula: C9H23N3
Formula Weight: 173.30
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point:
Vzorec:
C₉H₂₃N₃ MW: 173.30 g/mol Bod varu: 199 °C Bod tání: < –20 °C Hustota: 0.830 Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014876 CAS číslo: 3030-47-5 EINECS: 221-201-1 ADR: 8 II |