Tisk…
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
416950250 416951000 416955000 416950000
ACRO416950250EA 1380 CZK
ACRO416950250 ACRO416951000 ACRO416955000 416950000.
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine 98+%
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Vzorec: C₉H₂₃N₃
MW: 173.30 g/mol
Bod tání: 18 °C
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014876
CAS číslo: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %