Tisk…
Ammonium carbamate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Carbamic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
292834-100G 292834-25G 292834-500G
SIAL292834-100GEA 2190 CZK
SIAL292834-100G SIAL292834-25G SIAL292834-500G
Ammonium carbamate, Sigma-Aldrich®
Ammonium carbamate
Vzorec: H₂NCO₂NH₄
MW: 78,07 g/mol
MDL Number: MFCD00013010
CAS číslo: 1111-78-0
EINECS: 214-185-2