Triethyl methanetricarboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
139630250
139631000
ACRO139630250EA
3870
CZK
ACRO139630250
ACRO139631000
Triethyl methanetricarboxylate 98%
Triethyl methanetricarboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₆ MW: 232,23 g/mol Bod varu: 253 °C (760 mmHg) Bod tání: 29 °C Hustota: 1,1 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009150 CAS číslo: 6279-86-3 EINECS: 228-477-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |