Tisk…
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
T59854-100G T59854-25G
SIALT59854-100GEA 7570 CZK
SIALT59854-100G SIALT59854-25G
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate, Sigma-Aldrich®
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₈O₆
MW: 246,26 g/mol
MDL Number: MFCD00009154
CAS číslo: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9