Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
T59854-100G
T59854-25G
SIALT59854-100GEA
7570
CZK
SIALT59854-100G
SIALT59854-25G
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate, Sigma-Aldrich®
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₈O₆ MW: 246,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009154 CAS číslo: 7459-46-3 EINECS: 231-235-9 |