Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
139610250
139611000
ACRO139610250EA
1290
CZK
ACRO139610250
ACRO139611000
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate 99%
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₈O₆ MW: 246.26 g/mol Bod varu: 99 °C (.5 mmHg) Hustota: 1.07 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009154 CAS číslo: 7459-46-3 EINECS: 231-235-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...