Glycine ethyl ester hydrochloride (H-Gly-OEt.HCl) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
120091000
120095000
120090025
ACRO120091000EA
1160
CZK
ACRO120091000
ACRO120095000
ACRO120090025
Glycine ethyl ester hydrochloride (H-Gly-OEt.HCl) 99%
Glycine ethyl ester hydrochloride (H-Gly-OEt.HCl)
Vzorec:
C₄H₁₀ClNO₂ Bod tání: 145…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012871 CAS číslo: 623-33-6 EINECS: 210-787-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 145 to 148 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
pH | ≥3 (1 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Free acid (HCl) | ≤0.4 % |