1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01301.18
L01301.30
L01301.18EA
913
CZK
L01301.18
L01301.30
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea ≥98%
1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
Purity: 98+%
CAS No.: 18297-63-7
Molecular Formula: C7H20N2OSi2
Formula Weight: 204.42
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1937452
Vzorec:
C₇H₂₀N₂OSi₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008260 CAS číslo: 18297-63-7 EINECS: 242-177-9 |