Tisk…
N,N-Diethylacetoacetamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B24019.18 B24019.30
B24019.18EA 958 CZK
B24019.18 B24019.30
N,N-Diethylacetoacetamide ≥97%
N,N-Diethylacetoacetamide
Purity: 97% CAS No.: 2235-46-3 Molecular Formula: CH3COCH2CON(CH2CH3)2 Formula Weight: 157.20 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -73° Boiling Point: 213-218° Beilstein Reference: 636486 MDL No.: MFCD00026728
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Bod varu: 213…218 °C
Bod tání: < –73 °C
Hustota: 0,990
Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026728
CAS číslo: 2235-46-3
EINECS: 218-792-3