Tisk…
2-Amino-2-cyanoacetamide 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
382760050 382760250
ACRO382760050EA 2170 CZK
ACRO382760050 ACRO382760250
2-Amino-2-cyanoacetamide 97+%
2-Amino-2-cyanoacetamide
Vzorec: C₃H₅N₃O
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040532
CAS číslo: 6719-21-7
EINECS: 229-771-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Titration with HClO4 ≥97.0 %