dimethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
391956-100ML
391956-800ML
SIAL391956-100MLEA
3550
CZK
SIAL391956-100ML
SIAL391956-800ML
dimethylamin 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
dimethylamin
Vzorec:
C₂H₇N MW: 45.08 Bod varu: 6.9 Bod tání: -92.8 Hustota: 0.938 Bod vzplanutí: -55 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008288 CAS číslo: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 12,03278 |