Tisk…
dimethylamin 2 M THF
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27665.AE H27665.AU
H27665.AEEA 2930 CZK
H27665.AE H27665.AU
dimethylamin 2 M THF
dimethylamin
CAS No.: 124-40-3 Molecular Formula: C2H7N Formula Weight: 45.08 Flash Point: -36°(-33°F) Boiling Point: ca 60° Beilstein Reference: 605257 Merck Reference: 14,3228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008288
Vzorec: C₂H₇N
MW: 45.08
Bod varu: ∼60 °C
Bod tání: -92.8
Hustota: 0.85
Bod vzplanutí: –36 °C (–33 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008288
CAS číslo: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3228