dimethylamin 2 M THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
388381000
388388000
388381000.EA
3340
CZK
388381000.
388388000.
dimethylamin 2 M THF, AcroSeal®
dimethylamin
Vzorec:
C₂H₇N MW: 45.08 Bod varu: 6.9 Bod tání: -92.8 Hustota: 0.85 g/cm³ Bod vzplanutí: –36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008288 CAS číslo: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 2924 ADR: 3 II Merck Index: 12,03278 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 1.8 to 2.2 M |