Tisk…
dimethylamin 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
370261000 370268000
370261000.EA 3370 CZK
370261000. 370268000.
dimethylamin 2 mol/l in methanol, AcroSeal®
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
MW: 45.08
Bod varu: 6.9
Bod tání: -92.8
Hustota: 0.775 g/cm³
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008288
CAS číslo: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03278
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.9 to 2.2 M