Tisk…
Dipropyleneglycol (mixture of isomers) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Dipropylene glycol
409150010 409150030
ACRO409150010EA 3540 CZK
ACRO409150010 ACRO409150030
Dipropyleneglycol (mixture of isomers) 99%
Dipropyleneglycol (mixture of isomers)
Vzorec: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051023
CAS číslo: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %