Tisk…
Methyl (methoxymethylene)acetate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-methoxyacrylate
330460250
ACRO330460250EA 1160 CZK
ACRO330460250
Methyl (methoxymethylene)acetate 95%
Methyl (methoxymethylene)acetate
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Bod varu: 169 °C (760 mmHg)
Bod tání: 3…4 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00128206
CAS číslo: 34846-90-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %