Tisk…
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
162892-100G 162892-5G
SIAL162892-100GEA 27410 CZK
SIAL162892-100G SIAL162892-5G
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂H₆N₆S
MDL Number: MFCD00003098
CAS číslo: 1750-12-5
EINECS: 217-135-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III