4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00982.06
L00982.14
L00982.06EA
1950
CZK
L00982.06
L00982.14
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole ≥99%
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Purity: 99+%
CAS No.: 1750-12-5
Molecular Formula: C2H6N6S
Formula Weight: 146.17
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 134867
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003098
Vzorec:
C₂H₆N₆S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003098 CAS číslo: 1750-12-5 EINECS: 217-135-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III |