3-Ethyl-3-oxetanemethanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H53497.06
H53497.14
H53497.06EA
1210
CZK
H53497.06
H53497.14
3-Ethyl-3-oxetanemethanol ≥97%
3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Purity: 97%
CAS No.: 3047-32-3
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.453
Boiling Point: 96°/4mm
MDL No.: MFCD00190143
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Bod varu: 96 °C (4 mmHg) Hustota: 1,019 Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190143 CAS číslo: 3047-32-3 EINECS: 221-254-0 |