3-Methyl-3-oxetanemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Methyl-3-oxethanemethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
277681-10G
277681-50G
SIAL277681-10GEA
1520
CZK
SIAL277681-10G
SIAL277681-50G
3-Methyl-3-oxetanemethanol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010273 CAS číslo: 3143-02-0 |