Tisk…
3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25111.14 B25111.22
B25111.14EA 2160 CZK
B25111.14 B25111.22
3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥97%
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Purity: 97% CAS No.: 3143-02-0 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 79-80°/40mm Beilstein Reference: 102773 MDL No.: MFCD00010273
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 79…80 °C (40 mmHg)
Hustota: 1,024
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
MDL Number: MFCD00010273
CAS číslo: 3143-02-0