(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
83160-25G
83160-500G
83160-100G
SIAL83160-25GEA
1010
CZK
SIAL83160-25G
SIAL83160-500G
SIAL83160-100G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₇NO₃ |
MDL Number:
MFCD00005272 CAS číslo: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |