Tisk…
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
83160-25G 83160-500G 83160-100G
SIAL83160-25GEA 1010 CZK
SIAL83160-25G SIAL83160-500G SIAL83160-100G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇NO₃
MDL Number: MFCD00005272
CAS číslo: 98-79-3
EINECS: 202-700-3