Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
H31867.03
H31867.09
H31867.03EA
810
CZK
H31867.03
H31867.09
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 4815-36-5
Molecular Formula: C13H13NO2S
Formula Weight: 247.32
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Yellow
Melting Point: 90-94°
MDL No.: MFCD00126391
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO₂S MW: 247,32 g/mol Bod tání: 90…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00126391 CAS číslo: 4815-36-5 |