Pyrrole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P73609-1G
P73609-5G
SIALP73609-1GEA
1900
CZK
SIALP73609-1G
SIALP73609-5G
Pyrrole-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₅NO₂ MW: 111,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005219 CAS číslo: 634-97-9 EINECS: 211-221-9 |