Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13756.03
L13756.06
L13756.14
L13756.03EA
1470
CZK
L13756.03
L13756.06
L13756.14
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥99%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 634-97-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 205° subl.
Beilstein Reference: 80825
Vzorec:
C₅H₅NO₂ Bod tání: ∼ 205 °C (subl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005219 CAS číslo: 634-97-9 EINECS: 211-221-9 |