Tisk…
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate (∼40% Ir)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197550010 197550050
ACRO197550010EA 12030 CZK
ACRO197550010 ACRO197550050
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate (∼40% Ir)
Hexachloroiridic(IV) acid hexahydrate
Vzorec: H₂Cl₆Ir·6H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149907
CAS číslo: 16941-92-7
EINECS: 241-012-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder or crystals
Assay 37 to 43 % (Ir)