Tisk…
Orotic acid, anhydrous 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25349.36 B25349.22
B25349.36EA 9100 CZK
B25349.36 B25349.22
Orotic acid, anhydrous 97%
Orotic acid
Purity: 97% CAS No.: 65-86-1 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: 344-347° MDL No.: MFCD00006027
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
Bod tání: 344…347 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006027
CAS číslo: 65-86-1
EINECS: 200-619-8