Tisk…
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03037.0010EA 17730 CZK
1.03037.0100 1.03037.0010
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, GR Reag. Ph. Eur., Supelco®
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001611
CAS číslo: 101-38-2
EINECS: 202-937-2
UN: 3224
ADR: 4.1,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (iodometric) ≥ 98
Identity (IR-spectrum) passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol) ≥ 800
Melting point 65 - 68