Tisk…
5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16993.03 L16993.06
L16993.03EA 1620 CZK
L16993.03 L16993.06
5-Bromo-7-nitroindoline ≥98%
5-Bromo-7-nitroindoline
Purity: 98% CAS No.: 80166-90-1 Molecular Formula: C8H7BrN2O2 Formula Weight: 243.06 Melting Point: 128-133° Beilstein Reference: 1373199 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005708
Vzorec: C₈H₇BrN₂O₂
MW: 243.06 g/mol
Bod tání: 128…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005708
CAS číslo: 80166-90-1
EINECS: 279-411-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III