5-Bromoindoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16992.03
L16992.06
L16992.03EA
1540
CZK
L16992.03
L16992.06
5-Bromoindoline ≥98%
5-Bromoindoline
Purity: 98+%
CAS No.: 22190-33-6
Molecular Formula: C8H8BrN
Formula Weight: 198.06
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 114-115°/5mm
MDL No.: MFCD00027410
Vzorec:
C₈H₈BrN Bod varu: 114…115 °C (5 mmHg) Bod tání: 36…40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00027410 CAS číslo: 22190-33-6 |