Tisk…
3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8250-1G I8250-25G I8250-5G
SIALI8250-1GEA 2070 CZK
SIALI8250-1G SIALI8250-25G SIALI8250-5G
3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-L-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀INO₃
MDL Number: MFCD00002608
CAS číslo: 70-78-0
EINECS: 200-744-8