3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8250-1G
I8250-25G
I8250-5G
SIALI8250-1GEA
2070
CZK
SIALI8250-1G
SIALI8250-25G
SIALI8250-5G
3-Iodo-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-L-tyrosine
Vzorec:
C₉H₁₀INO₃ |
MDL Number:
MFCD00002608 CAS číslo: 70-78-0 EINECS: 200-744-8 |