Tisk…
3-Fluoro-L-tyrosine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
L16775.MF L16775.MD
L16775.MFEA 2070 CZK
L16775.MF L16775.MD
3-Fluoro-L-tyrosine ≥97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Purity: 97% CAS No.: 7423-96-3 Molecular Formula: C9H10FNO3 Formula Weight: 199.18 Melting Point: 260-261° Beilstein Reference: 3204802 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002607
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Bod tání: 260…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002607
CAS číslo: 7423-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II