Tisk…
3-Nitro-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7389-10G N7389-25G N7389-5G
SIALN7389-10GEA 7130 CZK
SIALN7389-10G SIALN7389-25G SIALN7389-5G
3-Nitro-L-tyrosine, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-L-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₅
MDL Number: MFCD00007123
CAS číslo: 621-44-3
EINECS: 210-688-6