Tisk…
3-Nitro-L-tyrosine
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
89540-1 89540-5 89540-10 89540-25
CAYM89540-1EA 460 CZK
CAYM89540-1 CAYM89540-5 CAYM89540-10 CAYM89540-25
3-Nitro-L-tyrosine
3-Nitro-L-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₅
MDL Number: MFCD00007123
CAS číslo: 621-44-3
EINECS: 210-688-6